Läs mer
4-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11476967
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476967 5000 g 5000g
11466967 250 g 250g
11456967 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14376.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrofenol används som en prekursor för att framställa fenetidin, acetofenetidn och pH-indikator. Dess karboxylatesterderivat är involverade som en aktiv komponent för konstruktionen av amiddelar i peptidsyntes. Det används som en mellanprodukt i syntesen av paracetamol och N-acetyl-p-aminofenolfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Nitrofenol används som en prekursor för att framställa fenetidin, acetofenetidn och pH-indikator. Dess karboxylatesterderivat är involverade som en aktiv komponent för konstruktionen av amiddelar i peptidsyntes. Det används som en mellanprodukt i syntesen av paracetamol och N-acetyl-p-aminofenolfärgämnen.
Löslighet
Lättlöslig i alkohol, kloroform, eter. Lättlöslig i aceton. Något lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00007331
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-namn 4-nitrofenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Smältpunkt 110°C to 115°C
Densitet 1.48
Kokpunkt 279°C (decomposition)
Flampunkt 169°C (336°F)
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1663
Beilstein 1281877
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,6621
Löslighetsinformation Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formel vikt 139.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.