missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 93951-79-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Nitrophenol D4, 4-Nitrophenol-2,3,5,6 D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?