Läs mer
4-Nitrofenol, Extra Pure, SLR, Ph Indicator, Fisher Chemical
Produktkod. 10040280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasburk
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10040280 100 g Glasburk 100g
1 options
Produktkod. 10040280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/3200/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 100-02-7
Smältpunkt 112°C
Färg Brun
pH 4.4
Kokpunkt 279°C
Förpackning Glasburk
Molekylformel C6H5NO3
MDL-nummer MFCD00007331
Kvantitet 100 g
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI-nyckel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formel vikt 139.11g/mol
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitrophenol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.