Läs mer
4-nitrofenol, LoGiCal
Produktkod. 30460407
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460407 10 mg
1 options
Produktkod. 30460407 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0042.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitrofenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 139,0269 g/mol