Läs mer
4-Nitrophenol sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321926
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321926 1 ml
1 options
Produktkod. 30321926 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15594400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol sodium salt
CAS 824-78-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrophenol sodium salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H4 N O3 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;4-nitrophenolate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 161.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 161.0089 g/mol