Läs mer
4-nitrofenol natriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30138763
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138763 2.5 g
30011525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5044482.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66924-59-2
Molekylformel C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 161.09
Synonym Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
IUPAC-namn natrium; 4-nitrofenolat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formel vikt 197.03