Läs mer
4-Nitrophenol, Supelco™
Produktkod. 15837530
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837530 100 g 100g
15827530 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15837530 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1067980100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Smältpunkt 110°C to 114°C
Kokpunkt 279°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00007331
Densitet 1.48 g/cm3 at 20°C
Synonym 4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol, 4-Nitrophenol
Kvantitet 100 g