Läs mer
4-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30135387
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135387 100 g
18001920 10 g
18013020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN496945100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Molekylformel C6 H5 N O3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Synonym 4-Nitrophenol, Paracetamol Imp. F (EP), Phenol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophenol (ACI), Phenol, p-nitro- (8CI), 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene, 4-Hydroxynitrobenzene, Niphen, NSC 1317, p-Hydroxynitrobenzene, p-Nitrophenol
IUPAC-namn 4-nitrofenol
LEDER Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Formel vikt 139.0269
Procent renhet >95%