Läs mer
4-Nitrophenol, TRC
Produktkod. 18013020
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18013020 1 g
30135387 100 g
18001920 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18013020 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4969451G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-02-7
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenol
Formel vikt 139.0269
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
IUPAC-namn 4-nitrophenol
Molekylformel C6 H5 N O3
Molekylvikt (g/mol) 139.11
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Synonym 4-Nitrophenol, Paracetamol Imp. F (EP), Phenol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophenol (ACI), Phenol, p-nitro- (8CI), 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene, 4-Hydroxynitrobenzene, Niphen, NSC 1317, p-Hydroxynitrobenzene, p-Nitrophenol
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Kvantitet 1 g