Läs mer
4-Nitrophenoxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenoxyacetic Acid |
| CAS | 1798-11-4 |
| Molekylformel | C8H7NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Nitrophenoxy)acetic Acid, (4-Nitrophenoxy)acetic Acid, (p-Nitrophenoxy)acetic Acid, Ba 2690, NSC 166278, alpha-(4-Nitrophenoxy)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-nitrophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.14 |
| Formel vikt | 197.0324 |