Läs mer
4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-Alpha-D-galactopyranoside 3-Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-a-D-gala |
| CAS | 58707-22-5 |
| Molekylformel | C28H26N2O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H26N2O9/c1-17(31)29-23-25(38-26(32)18-8-4-2-5-9-18)24-22(16-35-27(39-24)19-10-6-3-7-11-19)37-28(23)36-21-14-12-20(13-15-21)30(33)34/h2-15,22-25,27-28H,16H2,1H3,(H,29,31)/t22-,23-,24+,25-,27?,28+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3COC(O[C@@H]3[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(4aR,6R,7R,8R,8aR)-7-acetamido-6-(4-nitrophenoxy)-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.51 |
| Formel vikt | 534.1638 |