missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl 2-Acetamido-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 125455-64-3 |
| Molekylformel | C22H31N3O13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside, GlcNAc1-beta-3GalNAc-alpha-PNP |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-19(32)17(30)13(7-26)36-21(15)38-20-16(24-10(2)29)22(37-14(8-27)18(20)31)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-acetamido-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 545.49 |
| Formel vikt | 545.1857 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?