missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl 2-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 2-O-a-D-Glucopyranosyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 147103-31-9 |
| Molekylformel | C18 H25 N O13 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl 2-O-α-D-glucopyranosyl-, pNP-alpha-Kojobioside, p-Nitrophenyl α-Kojibioside, 4-Nitrophenyl 2-O-α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl 2-O-(α-D-glucopyranosyl)-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)15(26)17(30-9)32-16-14(25)12(23)10(6-21)31-18(16)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.39 |
| Formel vikt | 463.1326 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?