Läs mer
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, 95%
Produktkod. 15435776
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15435776 1 g 1g
15445776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60466.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 80149-80-0 | C12H17NO5Si | 283.36 g/mol
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture & Light Sensitive. Store at 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80149-80-0
Molekylformel C12H17NO5Si
Molekylvikt (g/mol) 283.36
MDL-nummer MFCD00042930
InChI-nyckel ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
PubChem CID 3086116
IUPAC-namn (4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
LEDER C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Smältpunkt 35°C to 40°C
Linjär formel C12H17NO5Si
Kvantitet 1 g
Beilstein 4320585
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 283.35
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.