missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl 3-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 3-O-a-D-Glucopyranosyl-a-D-glucopyranoside |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 463.1326 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?