missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl 4,6-O-Benzylidene-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 4,6-O-Benzylidene-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 58056-41-0 |
| Molekylformel | C19 H19 N O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO8/c21-15-16(22)19(26-13-8-6-12(7-9-13)20(23)24)27-14-10-25-18(28-17(14)15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-19,21-22H,10H2/t14-,15-,16+,17-,18?,19+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (4aR,6R,7S,8R,8aS)-6-(4-nitrophenoxy)-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.36 |
| Formel vikt | 389.1111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?