Läs mer
4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate |
| CAS | 33755-53-2 |
| Molekylformel | C16H19N3O5S |
| MDL-nummer | MFCD15141972 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.40 |
| Procent renhet | 98% |