Läs mer
Melford 4-nitrofenyl-aD-mannopyranosid
Produktkod. 30018621
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018621 1 g
30018620 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018621 Leverantör Melford Leverantörsnummer N810601.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Spektrofotometriskt substrat för detektion avα - Mannosidas.
Spektrofotometriskt substrat för detektion avα - Mannosidas.
Gratis PNP:< 200 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g