Läs mer
Melford 4-nitrofenyl-aL-arabinofuranosid
Produktkod. 30018603
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018603 25 mg
30018605 500 mg
30018604 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018603 Leverantör Melford Leverantörsnummer N660600.025
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 6892-58-6
  • Molekylformel:C11H13NO7
  • Molekylvikt: 271,22