missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl-a-L-arabinofuranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl-alpha-L-arabinofuranoside |
| CAS | 6892-58-6 |
| Molekylformel | C11 H13 N O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | p-Nitrophenylarabinofuranoside, p-Nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-5-(4-nitrophenoxy)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.22 |
| Formel vikt | 271.0692 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?