Läs mer
4-nitrofenylacetat, 97 %
Produktkod. 11349993
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349993 50 g 50g
11339993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00314.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
4-Nitrofenylacetat används med jodättiksyra för reduktiv klyvning av metionininnehållande peptider. Det används också som ett substrat som har använts i analyser för esteras- och lipasaktivitet. Oorganiska komplex har utvärderats för deras metanolys- eller hydrolysaktivitet med användning av p-nitrofenylacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Nitrofenylacetat används med jodättiksyra för reduktiv klyvning av metionininnehållande peptider. Det används också som ett substrat som har använts i analyser för esteras- och lipasaktivitet. Oorganiska komplex har utvärderats för deras metanolys- eller hydrolysaktivitet med användning av p-nitrofenylacetat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-03-5
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
MDL-nummer MFCD00007326
InChI-nyckel QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl acetate
Smältpunkt 77 °C till 79 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 515874
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 181.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.