Läs mer
4-nitrofenylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl Acetate |
| CAS | 830-03-5 |
| Molekylformel | C8H7NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 2633, p-Acetoxynitrobenzene, p-Nitrobenzene Acetate, p-Nitrophenol Acetate, p-Nitrophenyl Acetate, p-Nitrophenyl Ester Acetic Acid, p-Nitrophenol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |