Läs mer
(4-nitrofenyl)ättiksyra, TRC
Produktkod. 30483094
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30483094 50 g
1 options
Produktkod. 30483094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49702550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Molekylformel C8H7NO4
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
LEDER OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 181.15
Formel vikt 181.0375