Läs mer
4-nitrofenyl-alfa-D-galaktopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338086
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338086 100 mg 100mg
11328086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13376.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7493-95-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7493-95-0
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.251
MDL-nummer MFCD00065050
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Synonym 4-nitrophenyl a-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, pnpalphagal, p-nitrophenyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl, a-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-galactopyranoside, p-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-galactoside, 1-o-4-nitrophenyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 82000
ChEBI CHEBI:546840
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
Smältpunkt 166°C to 169°C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 92214
Optisk rotation +242° (c=1 in Water)
Formel vikt 301.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.