Läs mer
4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside, 98+%
Produktkod. 11312427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312427 5 g 5g
11302427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10070.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
4-nitrofenyl-α -D-glukopyranosid fungerar som ett kromogent substrat för alfa-D-glukosidashämmare. Det används också för detektion av glukansukraser och för jäst alfa-D-glukosidas. Vidare är det ett substrat för lysosomalt alfa-glukosidas och maltas-glukosamylas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Nitrofenyl-α -D-glukopyranosid fungerar som ett kromogent substrat för alfa-D-glukosidashämmare. Det används också för detektion av glukansukraser och för jäst alfa-D-glukosidas. Vidare är det ett substrat för lysosomalt alfa-glukosidas och maltas-glukosamylas.
Löslighet Löslig i vatten
, varm etanol och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3767-28-0
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.251
MDL-nummer MFCD00064088
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside
Smältpunkt 206°C to 207°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 92212
Löslighetsinformation Soluble in water,warm ethanol and methanol.
Optisk rotation +218° (c=0.5 in Water)
Formel vikt 301.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.