Läs mer
4-nitrofenyl-alfa-L-fukopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15895208 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15895208 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15895208 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J34131.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10231-84-2285.252 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-nitrofenyl-alfa-L-fukopyranosid
CAS 10231-84-2
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Förpackning Plastflaska
Synonym 4-nitrofenyl al-fukopyranosid
Molekylvikt (g/mol) 285.252
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.