Läs mer
4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside, 98+%
Produktkod. 15483458
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483458 10 g 10g
15473458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56905.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3150-24-1 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Det är användbart för att detektera det glykosylerade enzymet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är användbart för att detektera det glykosylerade enzymet.
Löslighet Löslig i DMSO, metanol, vatten
.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3150-24-1
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
MDL-nummer MFCD00063256
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenylgalactoside, p-nitrophenyl-beta-d-galactoside, p-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, p-nitrophenol galactoside, 4-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 4-nitrophenyl galactoside, 1-o-p-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 4-nitrophenylbeta-d-galactopyranoside
PubChem CID 65115
ChEBI CHEBI:355715
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside
Kvantitet 10 g
Beilstein 92213
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,Methanol,Water.
Formel vikt 301.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.