Läs mer
4-nitrofenyl-beta-D-glukuronidhydrat, 99+%
Produktkod. 10086393 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10086393 1 g Glasflaska 1g
10623352 50 mg Glasflaska 50mg
10168093 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10086393 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 336790010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10344-94-2
Molekylformel C12H12NO9
Molekylvikt (g/mol) 314.23
MDL-nummer MFCD00036210
InChI-nyckel QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
PubChem CID 82565
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-(4-nitrofenoxi)oxan-2-karboxylat
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0,05 % max. (p-nitrofenol) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation −107° till −113° (20 °C, 589 nm) (c=1, H2O)
Löslighetsinformation (1 % i vatten) Klar färglös till ljusgul
Formel vikt 315.24
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.