Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl-beta-D-Xylopyranoside |
| CAS | 2001-96-9 |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 1 g |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Synonym | pnpx |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.225 |