Läs mer
4-nitrofenylkloroformat >90 %, TRC
Produktkod. 18063410
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063410 100 g
18081110 25 g
17909629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18063410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN503310100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7693-46-1
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 201.564
Synonym Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
IUPAC-namn (4-nitrofenyl) karbonkloridat
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl Chloroformate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Formel vikt 200.9829