Learn More
4-nitrofenylkloroformat >90 %, TRC
Product Code. 18081110
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
18081110 25 g
18063410 100 g
17909629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 18081110 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN50331025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7693-46-1
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 201.564
Synonym Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
IUPAC-namn (4-nitrofenyl) karbonkloridat
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl Chloroformate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Formel vikt 200.9829