Läs mer
4-nitrofenylkloroformat, 97 %
Produktkod. 10657554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657554 100 g Glasflaska 100g
10387300 5 g Glasflaska 5g
10225510 25 g Glasflaska 25g
10514284 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10657554 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 170801000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7693-46-1
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.57
MDL-nummer MFCD00007321
InChI-nyckel NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)karbonkloridat
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl chloroformate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73,0 °C till 81,0 °C
Färg Beige-Gul till Vit
Kokpunkt 159,0 °C till 162,0 °C (19,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCO2C6H4NO2
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, I, 120
Fieser 02,297
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i toluen och bensen
Formel vikt 201.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.