Läs mer
4-nitrofenylkloroformat, 97 %
Produktkod. 11395229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395229 25 g 25g
11385229 5 g 5g
11305239 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18742.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7693-46-1 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
4-nitrofenylklorformiat används vid syntes av poly(oxietylen)modifierade dextraner. Det används också för att framställa en klyvbar, heterobifunktionell tvärbindare för reversibel konjugering av aminer till tiolmodifierat DNA. Vidare används det vid syntes av blandade, aktiverade karbonater, tiokarbonater och aktiverade uretaner. Utöver detta används det vid framställning av 4-nitrofenyldiazoacetat med diazometan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitrofenylklorformiat används vid syntes av poly(oxietylen)modifierade dextraner. Det används också för att framställa en klyvbar, heterobifunktionell tvärbindare för reversibel konjugering av aminer till tiolmodifierat DNA. Vidare används det vid syntes av blandade, aktiverade karbonater, tiokarbonater och aktiverade uretaner. Utöver detta används det vid framställning av 4-nitrofenyldiazoacetat med diazometan.
Löslighet Löslig i
aceton, kloroform, aceton, toluen och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med vatten, syror, alkoholer, ammoniak, aminer och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7693-46-1
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.562
MDL-nummer MFCD00007321
InChI-nyckel NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformate
PubChem CID 82129
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)karbonkloridat
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl chloroformate
Smältpunkt 75 °C till 82 °C
Kokpunkt 159 °C till 162 °C (19 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 518127
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i aceton, kloroform, aceton, toluen och bensen.
Formel vikt 201.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.