Läs mer
Melford 4-nitrofenyl-β -D-glukopyranosid
Produktkod. 30018623
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018623 5 g
30018622 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018623 Leverantör Melford Leverantörsnummer N810905.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-glukosidas.
Spektrofotometriskt substrat för detektion avβ -D-glukosidas.
Gratis PNP:< 200 ppm
Specifikationer
Kvantitet 5 g