Läs mer
4-nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, 99 %
Produktkod. 10368970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10368970 1 g Glasflaska 1g
10494365 5 g Glasflaska 5g
10404375 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10368970 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 303110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.56 SEK
    1018.65 SEK / 1g
    Save 160.91 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2492-87-7
Molekylformel C12H15NO8
Molekylvikt (g/mol) 301.25
MDL-nummer MFCD00006593
InChI-nyckel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165,0 °C till 168,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −107,50 (20,00 °C c=1,H2O)
Specifik rotation −107.50
Formel vikt 301.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.