Läs mer
Melford 4-nitrofenyl-β -D-mannopyranosid
Produktkod. 30018606
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018606 1 g
1 options
Produktkod. 30018606 Leverantör Melford Leverantörsnummer N662101.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Gratis PNP:< 200 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g