Läs mer
Melford 4-nitrofenyl-β -D-xylopyranosid
Produktkod. 30018637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018637 5 g
30018636 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018637 Leverantör Melford Leverantörsnummer N830405.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Gratis PNP:< 50 ppm
Specifikationer
Kvantitet 5 g