Läs mer
4-Nitrophenyl dodecanoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31071343
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31071343 5 g
31065288 25 g
31058458 1 g
31068779 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31071343 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1070305g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl dodecanoate
CAS 1956-11-2
Molekylformel C18H27NO4
MDL-nummer MFCD00047730
Kvantitet 5 g
LEDER CCCCCCCCCCCC(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 321.41
Procent renhet 98%