Läs mer
4-Nitrofenylformat, 98 %
Product Code. 11389993
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11389993 25 g 25g
11379993 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11389993 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00316.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 1865-01-6 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Bekvämt och selektivt reagens för selektiv formylering av terminala aminogrupper i sådana basiska aminosyror som ornitin eller lysin och formylering avα -aminogrupper i peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Bekvämt och selektivt reagens för selektiv formylering
av terminala aminogrupper i sådana basiska aminosyror som ornitin eller lysin och formylering avα -aminogrupper i peptider.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten. Löslig i diklormetan.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara mörkt. Förvaras under inert gas. Skydda från exponering för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1865-01-6
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00014713
InChI-nyckel IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74628
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)formiat
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl formate
Smältpunkt 70 °C till 74 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1950897
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Synonym p-nitrophenyl formate, formic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl formate, formic acid, p-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitrophenyl ester, acmc-1bty1, formic acid,4-nitrophenyl ester, formic acid 4-nitro-phenyl ester, 4-nitrophenyl formate hplc
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten. Löslig i dikloretan.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.