Läs mer
4-nitrofenylisocyanat (1-isocyanato-4-nitrobensen), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl Isocyanate (1-Isocyanato-4-nitrobenzene) |
| CAS | 100-28-7 |
| Molekylformel | C7H4N2O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Isocyanic Acid p-Nitrophenyl Ester, 1-Nitro-4-isocyanatobenzene, NSC 9800, p-Nitrophenyl isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=O |
| IUPAC-namn | 1-isocyanato-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.12 |
| Formel vikt | 164.0222 |