Läs mer
4-nitrofenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11334689
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334689 1 g 1g
11473494 5 g 5g
11483494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11194.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 100-28-7 | C7H4N2O3 | 164,12 g/mol
4-Nitrofenylisocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter. 4-nitrofenylisocyanat användes vid syntesen av 2-(5-metyl-3,4-difenyl-lH-pyrrol-2-karbonyl)-N-(4-nitrofenyl)hydrazinkarboxamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Nitrofenylisocyanat används som farmaceutiska mellanprodukter. 4-nitrofenylisocyanat användes vid syntesen av 2-(5-metyl-3,4-difenyl-lH-pyrrol-2-karbonyl)-N-(4-nitrofenyl)hydrazinkarboxamid.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 2-8 °C. Inkompatibel med vatten, värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-28-7
Molekylformel C7H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 164.12
MDL-nummer MFCD00007306
InChI-nyckel GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate
PubChem CID 66012
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl isocyanate
Smältpunkt 56 °C till 59 °C
Kokpunkt 137 °C till 138 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 389516
Formel vikt 164.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.