Läs mer
4-Nitrophenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11357506
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357506 250 g 250g
11333156 10 g 10g
11343156 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11042.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2131-61-5 | C7H4N2O2S | 180,181 g/mol
4-Nitrofenylisotiocyanat används som specialiserat på syntetisering av organiska finkemikalier och farmaceutiska intermediärer för användning i utveckling och produktion
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-
Nitrofenyl isotiocyanat används som specialiserat på syntetisering av organiska finkemikalier och farmaceutiska intermediärer
för användning i utveckling och produktion.
Löslighet
Det hydrolyserar med vatten. Lösligt i toluen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2131-61-5
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.181
MDL-nummer MFCD00007307
InChI-nyckel NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl isothiocyanate, 4-nitrophenylisothiocyanate, p-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-nitro, isothiocyanic acid 4-nitrophenyl ester, 1-isothiocyanato-4-nitro-benzene, 4-nitrobenzenisothiocyanate, 4-nitrophenyl isothiocyanate 25gr, pubchem13428, 4nitrophenyl isothiocyanate
PubChem CID 75044
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 105 °C till 110 °C
Kokpunkt 137 °C till 138 °C (11 mmHg)
Odör Irriterande
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 640027
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar med vatten. Löslig i toluen.
Formel vikt 180.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.