Läs mer
4-Nitrophenyl N,N-Diacetyl-Beta-D-chitobioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl N,N-Diacetyl-beta-D-chitobioside |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 545.1857 |