Läs mer
4-nitrofenyloktanoat, 96 %
Produktkod. 11368565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368565 1 g 1g
11378565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12022.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1956-10-1 | C14H19NO4 | 265,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1956-10-1
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD00024665
InChI-nyckel GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:50182
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl octanoate
Densitet 1.082
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3'-diindolylmethane, di 1h-indol-3-yl methane, diindolylmethane, 3,3'-methylenediindole, 3,3'-methylenebis-1h-indole, 1h-indole, 3,3'-methylenebis, dim, 3-diindolyl methane, arundine, 3,3'-methylenebis 1h-indole
LEDER CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 4-nitrofenyloktanoat
PubChem CID 3071
Formel vikt 265.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.