missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenyl Octyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl Octyl Ether |
| CAS | 49562-76-7 |
| Molekylformel | C14 H21 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCOc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-nitro-4-octoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.321 |
| Formel vikt | 251.152 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?