Läs mer
4-nitrophenylpalmitat, 98+%
Produktkod. 11393056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393056 1 g 1g
11303066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10896.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1492-30-4 | C22H35NO4 | 377,525 g/mol
Aktiviteterna för fri och immobiliserad PPL bestämdes genom spektrofotometrisk analys med användning av 4-nitrofenylpalmitat (pNPP) som substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Aktiviteterna för fri och
immobiliserad PPL bestämdes genom spektrofotometrisk analys med användning av 4-nitrofenylpalmitat (pNPP) som substrat.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i CHCl3.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1492-30-4
Molekylformel C22H35NO4
Molekylvikt (g/mol) 377.525
MDL-nummer MFCD00047732
InChI-nyckel LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #
PubChem CID 73891
ChEBI CHEBI:85645
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl palmitate
Smältpunkt 65 °C till 66 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1891754
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i CHCl3.
Formel vikt 377.53
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.