Läs mer
4-nitrofenylfenylsulfid, 98 %
Produktkod. 11443507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443507 25 g 25g
11433507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17278.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 952-97-6 | C12H9NO2S | 231,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 952-97-6
Molekylformel C12H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 231.27
MDL-nummer MFCD00024700
InChI-nyckel RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl sulfide, 1-nitro-4-phenylsulfanyl benzene, p-nitrodiphenyl sulfide, p-nitrophenyl phenyl sulfide, 4-nitrodiphenyl thioether, 1-nitro-4-phenylthio benzene, phenyl p-nitrophenylsulfide, benzene, 1-nitro-4-phenylthio, sulfide, p-nitrophenyl phenyl
PubChem CID 13720
IUPAC-namn 1-nitro-4-fenylsulfanylbensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl phenyl sulfide
Smältpunkt 54 °C till 57 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 231.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.