Learn More
(4-nitrofenyl)fenylamin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrodiphenylamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| Formel vikt | 214.0742 |