Läs mer
(4-nitrofenyl)fenylamin, TRC
Produktkod. 30479617
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479617 500 mg
30465727 250 mg
30464952 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN504460500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 836-30-6
Molekylformel C12 H10 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Synonym Benzenamine, 4-nitro-N-phenyl- (9CI, ACI), 4-Nitro-N-phenylbenzenamine (ACI), Diphenylamine, 4-nitro- (8CI), (4-Nitrophenyl)phenylamine, 4-Nitro-N-phenylaniline, 4-Nitrodiphenylamine, N-(4-Nitrophenyl)aniline, N-(4-Nitrophenyl)benzenamine, N-(p-Nitrophenyl)aniline, N-Phenyl-4-nitroaniline, N-Phenyl-4-nitrobenzenamine, N-Phenyl-p-nitroaniline, NSC 33836, p-Nitrodiphenylamine, Phenyl(4-nitrophenyl)amine
IUPAC-namn 4-nitro-N-fenylanilin
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrodiphenylamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Formel vikt 214.0742