Läs mer
4-Nitrophenylfosfatdinatriumsalthexahydrat, 96 %
Produktkod. 11405063
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405063 25 g 25g
11495053 5 g 5g
11415063 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12310.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.62 SEK
    1688.65 SEK / 25g
    Save 191.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263,05 g/mol
Substrat för alkaliska och sura fosfatasbestämningar4-Nitrofenylfosfatdinatriumsalthexahydrat är ett kromogent substrat som används vid bestämning av sura och alkaliska fosfataser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Substrat för alkaliska och
sura fosfatasbestämningar4-Nitrofenylfosfatdinatriumsalthexahydrat är ett kromogent substrat som används vid bestämning av sura och alkaliska fosfataser.
Löslighet
Blandbar med vatten. Oblandbar med etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333338-18-4
Molekylformel C6H4NNa2O6P
Molekylvikt (g/mol) 263.05
MDL-nummer MFCD00007319
InChI-nyckel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-namn dinatrium;(4-nitrofenyl)fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 5324661
Löslighetsinformation Blandbar med vatten. Oblandbar med etanol och aceton.
Formel vikt 371,15 (263,06 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.